Få mere at vide
Elma™ Modulære kurve
Diameter (metrisk):
21 mm
64 mm
Højde (metrisk):
2 mm
12 mm
16 mm
42 mm
Stil:
1 afsnit
4 afsnit
5 afsnit
9 afsnit
Beskrivelse
- Rustfrit stål med plasthåndtag (10 til 120 og 180 til 300) eller Rilsan belægning (150)
- Ergonomiske håndtag
- Autoklaverbar
- Bajonethuller i bunden til montering af holdere (f Elma Pin, silikone holder bundkam)
- Firkantede åbninger i sidevæggene til montering af silikoneholdere
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Lille kurv |
| Diameter (metrisk) | 64 mm |
| Til brug med (udstyr) | Fisherbrand Vælge, Fisherbrand LET, Elmasonic P, Elmasonic Vælge, Elmasonic LET |
| Stil | 1 afsnit |
| Højde (metrisk) | 42 mm |