Få mere at vide
Thermo Scientific™ Modificering af enzymer
Artikelnummer. 31722726 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
DNase I
T4 RNA-ligase
T4 RNA-ligase 2
Vaccinia Capping Enzym
Vaccinia mRNA Cap 2'-O-Methyltransferase
Mængde:
1000 U
1500 U
20.000 U
4000 U
5000 U
Koncentration:
10 U/μl
30 U/μl
50 U/μl
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Mængde Koncentration
31722726 Vaccinia Capping Enzym 4000 U 10 U/μl
31722880 Vaccinia mRNA Cap 2'-O-Methyltransferase 20.000 U 50 U/μl
31722960 T4 RNA-ligase 1500 U 30 U/μl
31722724 T4 RNA-ligase 2 1000 U 10 U/μl
31722812 DNase I 5000 U 50 U/μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31722726 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EO166AF
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Thermo Scientific enzymer til in vitro-transkription er designet til effektiv og pålidelig RNA-syntese. Disse enzymer dækker hele synteseprocessen fra skabelonforberedelse til post-transkriptionelle modifikationer og sikrer optimal ydeevne og høje udbytter af syntetiseret RNA.
Thermo Scientific enzymer til in vitro-transkription er designet til effektiv og pålidelig RNA-syntese. Disse enzymer dækker hele synteseprocessen fra skabelonforberedelse til post-transkriptionelle modifikationer og sikrer optimal ydeevne og høje udbytter af syntetiseret RNA.
Højkvalitets RNA syntetiseret ved in vitro-transkription er essentielt for RNA-forskning, og denne alsidige teknik kan anvendes i en række anvendelser, herunder indførelse af modificerede nukleotider i RNA-transkripter for øget translationskapacitet og reduceret immunaktivitet i cellerne.
Thermo Scientific enzymer til in vitro-transkription er designet til effektiv og pålidelig RNA-syntese. Disse enzymer dækker hele synteseprocessen fra skabelonforberedelse til post-transkriptionelle modifikationer og sikrer optimal ydeevne og høje udbytter af syntetiseret RNA.
Højkvalitets RNA syntetiseret ved in vitro-transkription er essentielt for RNA-forskning, og denne alsidige teknik kan anvendes i en række anvendelser, herunder indførelse af modificerede nukleotider i RNA-transkripter for øget translationskapacitet og reduceret immunaktivitet i cellerne.
Funktioner
  • Bekvemme selvstændige enzymer og buffere til optimering af arbejdsgange
  • Ingen animalske oprindelseskomponenter i slutproduktets sammensætning
  • Pålidelige og reproducerbare resultater med grundig kvalitetstestning
  • Skalerbare og tilgængelige som OEM-produkter
Applikationer
  • CRISPR/Cas-baseret genomredigering
  • Genekspression
  • Generering af pluripotente celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μl
Til brug med (applikation) mRNA-afdækning
Indhold og opbevaring 10 U/μl Vaccinia Capping Enzym, 400 μl
lagrer ved -20 °C.
Kompatibel buffer 10X Capping Buffer
Mængde 4000 U
Produkttype Vaccinia Capping Enzym
Forskningskategori RNA-forskning
Form Væske
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.