Få mere at vide
Thermo Scientific™ Modificeret halvsolid Rappaport Vassiliadis Agar (ISO ) (Dehydreret)
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Beskrivelse
Selektivt berige Salmonella spp. fra mad, dyreafføring og miljøprøver med Thermo Scientific™ Oxoid™ Modificeret halvfast Rappaport Vassiliadis (MRSV) agar (ISO ) (Dehydreret). Mediets effektivitet er baseret på salmonellaes evne til at migrere gennem det selektive medium forud for konkurrerende gramnegative, bevægelige organismer og dermed producere uigennemsigtige haloer af vækst.
Udnyt motilitetsberigelse på modificeret halvfast Rappaport Vassiliadis Agar (ISO ) til isolering af Salmonella -arter fra fødevare- og miljøprøver forbundet med det primære stadium af animalsk produktion (såsom støv).
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific™ mærke.
- Enkel og følsom metode til isolering af salmonellae fra fødevarer og miljøprøver.
- Indarbejdet i ISO 6579:2002+A1:2007 Bilag D 1 , til isolering af salmonellae fra dyreafføring (såsom fjerkræ, svin og kvæg).
- Gram-positiv flora hæmmes af novobiocin, lav pH, høj magnesiumchloridkoncentration og malakitgrøn.
- Isolering er baseret på salmonellas evne til at migrere gennem det selektive medium forud for konkurrerende gramnegative, bevægelige organismer og dermed producere uigennemsigtige haloer af vækst.
- Formodet identifikation opnås ved subkultur på XLD-agar og en anden valgfri Salmonella- agar.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific™ mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 10 °C til 30 °C |
| Oversigt | Modificeret halvsolid Rappaport Vassiliadis Agar (ISO ) (Dehydreret) |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Agar |
| Mængde | 500 g |