Få mere at vide
Epredia™ Modificeret Harris Hematoxylin
Artikelnummer. 10589618 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
1 point
1 gal.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10589618 1 point Pakke med 4
10249988 1 gal. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10589618 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 72704
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Bruge Epredia™ Modificeret Harris Hematoxylin, en regressiv nuklear farve, til både histologi og cytologi.
  • Formuleringen indeholder ikke kviksølv
  • Mere stabil end konventionel Harris Hematoxylin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 point
Produkttype Nuklear plet