Få mere at vide
Epredia™ Modified Grocott' s Methenamine Silver (Periodic Acid) Stain Kit
Artikelnummer. 12583647 Shop alle Epredia produkter
Type:
Guldkloridopløsning (0,1%)
Hurtig grøn pletløsning
Methenamin/Borax
Natriumthiosulfatopløsning
Periodisk syre Schiff
Sølvfarvesæt, periodisk syre
Sølvnitratopløsning (5%)
Pakningsstørrelse:
125ml
30ml
Hver
Pakke med 12
Artikelnummer. 12583647
Brand: Epredia™ 88026
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Distinguish fungi, basement membranes and opportunistic organisms such as Pneumocystis Carinii in tissue sections with Epredia™ Modified Grocott's Methenamine Silver (Periodic Acid)
  • Fungi, basement membranes and opportunistic organisms, along with reticular fibers, are stained black
  • Background is stained green
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Guldkloridopløsning (0,1%)
Mængde 125mL