Få mere at vide
Epredia™ Modified Grocott' s Methenamine Silver (Periodic Acid) Stain Kit
Artikelnummer. 12563647 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Produkttype:
Guldkloridopløsning (0,1%)
Hurtig grøn pletløsning
Methenamin/Borax
Natriumthiosulfatopløsning
Periodisk syre Schiff
Sølvfarvesæt, periodisk syre
Sølvnitratopløsning (5%)
Pakningsstørrelse:
125ml
30ml
Hver
Pakke med 12
Type:
Natriumthiosulfatopløsning
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse Type
12563647 Hurtig grøn pletløsning Hver -
11721363 Natriumthiosulfatopløsning Hver -
10198198 Sølvfarvesæt, periodisk syre Hver -
12500037 Methenamin/Borax Pakke med 12 -
12573647 - 125ml Natriumthiosulfatopløsning
12583647 Guldkloridopløsning (0,1%) 125ml -
12593647 Periodisk syre Schiff 125ml -
12563657 Sølvnitratopløsning (5%) 30ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12563647 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 88024
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Distinguish fungi, basement membranes and opportunistic organisms such as Pneumocystis Carinii in tissue sections with Epredia™ Modified Grocott's Methenamine Silver (Periodic Acid)
  • Fungi, basement membranes and opportunistic organisms, along with reticular fibers, are stained black
  • Background is stained green
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 125 mL
Produkttype Hurtig grøn pletløsning