missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific™ Oxoid™ Modified Brilliant Green Agar (Dehydrated)

Artikelnummer. p-10710003
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10239582

Brand: Thermo Scientific™ CM0329B

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Select and identify salmonellae (other than Salmonella Typhi) from food, feed and water samples with this selective medium.

Select and identify salmonellae (other than Salmonella Typhi) from food, feed and water samples with Thermo Scientific™ Modified Brilliant Green Agar (Dehydrated). The modified formula provides improved inhibition of Escherichia coli and Proteus species. The medium has been widely assessed in Europe and has been used in ISO standards1, 2, 3.

Salmonella er en gruppe af nært beslægtede stavformede, gramnegative bakterier. Salmonella lever typisk i dyr og menneskers tarme og udskilles gennem afføring. Mennesker bliver oftest inficeret gennem forurenet vand eller mad. De mest almindelige symptomer på Salmonella- infektion er diarré, feber, mavekramper og opkastning.

Brug Modified Brilliant Green Agar til udvælgelse og identifikation af salmonellaer fra fødevare- og foderprøver.

  • Begrænser væksten af Pseudomonas arter, hvis kolonier kan ligne salmonellae på Brilliant Green Agar og forårsage forvirring eller ekstra arbejde for at bekræfte deres identitet.
  • Giver større hæmning af Escherichia coli og Proteus arter end andre formuleringer 1 .
  • ISO kompatibel: overholder ISO 6579.

Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.

Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Oversigt Brilliant Green Agar (modificeret) (Edel-Kampelmacher Medium)
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 9,6L medium

For Laboratory Use Only

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.