Få mere at vide
DuPont™ Tychem 2000 C med strømper
Artikelnummer. p-8008008 Shop alle DuPont produkter
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 12653670
Brand: DuPont™ D13494892
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Hættedragt med integrerede sokker, der skal bæres inden i sko eller støvler, inkluderer ekstra knælang støvleklap. Lys gul farve giver høj synlighed.
  • Hættedragt med elastisk ansigtsåbning og selvklæbende hageklap for tæt pasform omkring åndedrætsværn
  • Syede og overtapede sømme
  • Dobbelt lynlås med selvklæbende klap
  • Elastiske manchetter, ankler og talje,
  • Inkluderer tommelfingerstropper, integrerede sokker og støvleklapper
  • 100% partikeltæt stof
  • Fremragende barriere mod en bred vifte af koncentrerede uorganiske kemikalier og biologiske farer
  • Antistatisk behandling (indvendig)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse 2X-stor
Materiale Tychem
Farve Gul
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type Elastik
Lukketype Dobbelt lynlås med selvklæbende klap
Sømtype Sammenføjet, Tapet
Beskyttelsesklasse Kategori III, Type 3-B, 4-B, 5-B og 6-B
Modstand Kemikalier
Krave type Selvklæbende hageklap
Certificeringer/compliance (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Størrelse (metrisk) bryst 116 til 124 cm
Til brug med (applikation) Tychem™ C bruges til beskyttelse mod stænk eller under tryk i en række industrielle miljøer, herunder fremstilling af papirmasse og papir, fødevareforarbejdning, kemisk behandling og farmaceutisk fremstilling