Få mere at vide
DuPont™ Tychem 2000 C med strømper
Artikelnummer. 12693670 Shop alle DuPont produkter
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 12693670
Brand: DuPont™ D13495013
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Hættedragt med integrerede sokker, der skal bæres inden i sko eller støvler, inkluderer ekstra knælang støvleklap. Lys gul farve giver høj synlighed.
  • Hættedragt med elastisk ansigtsåbning og selvklæbende hageklap for tæt pasform omkring åndedrætsværn
  • Syede og overtapede sømme
  • Dobbelt lynlås med selvklæbende klap
  • Elastiske manchetter, ankler og talje,
  • Inkluderer tommelfingerstropper, integrerede sokker og støvleklapper
  • 100% partikeltæt stof
  • Fremragende barriere mod en bred vifte af koncentrerede uorganiske kemikalier og biologiske farer
  • Antistatisk behandling (indvendig)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse X-Large
Materiale Tychem
Farve Gul
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type Elastik
Lukketype Dobbelt lynlås med selvklæbende klap
Sømtype Sammenføjet, Tapet
Beskyttelsesklasse Kategori III, Type 3-B, 4-B, 5-B og 6-B
Modstand Kemikalier
Krave type Selvklæbende hageklap
Certificeringer/compliance (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Størrelse (metrisk) bryst 108 til 116 cm
Til brug med (applikation) Tychem™ C bruges til beskyttelse mod stænk eller under tryk i en række industrielle miljøer, herunder fremstilling af papirmasse og papir, fødevareforarbejdning, kemisk behandling og farmaceutisk fremstilling
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis