Få mere at vide
DuPont™ Tyve 600 Plus grøn hættedragt
Artikelnummer. 11853510 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11853510 Større Pakke med 100
12653720 2X-stor Pakke med 100
12663720 Medium Pakke med 100
12673720 X-Large Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11853510 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D13495709
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9691.71 DKK
    7319.27 DKK / Pakke med 100
    Spare 2372.44 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort. DuPont™ Tyvek™ 600 Plus Green Hooded Coveralls er sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet.
  • Selvklæbende hagerem til tæt forsegling af jakkesæt til ansigtsmaske
  • Syede og overtapede sømme for beskyttelse og styrke
  • Tyvek lynlås og lynlåsklap for øget beskyttelse
  • Elastik i ansigt, håndled og ankler samt indlimet elastik i taljen
  • Elastiske tommelfingerløkker forhindrer ærmerne i at køre op
  • Gennemtrængelig for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler
  • Fremragende barriere mod fine partikler og fibre (ned til 1 mikron i størrelse), er ultra-lav-fnug og antistatisk behandlet
  • Anvendelser omfatter vedligeholdelses- og demonteringsopgaver i nuklear industri, farmaceutisk fremstilling eller forskning, biosikkerhedslaboratorier samt i medicinske applikationer og når de udsættes for biologiske farer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse Større
Materiale Tyvek
Farve Grøn
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type Elastik
Lukketype Lynlås med stormklap
Sømtype Sammenføjet, Optaget
Beskyttelsesklasse Kategori III, Type 4-B, 5-B og 6-B
Krave type Selvklæbende hageklap
Certificeringer/compliance (EU) 2016/425, EN 14126
Størrelse (metrisk) bryst 100 til 108 cm
Til brug med (applikation) Ansøgninger til Tyvek™ Classic Plus-tøj omfatter vedligeholdelses- og demonteringsopgaver i atomindustrien, farmaceutisk fremstilling eller i forsknings- og biosikkerhedslaboratorier, såvel som i medicinske applikationer og når de udsættes for biologiske farer
Vægt (metrisk) <250 g