Få mere at vide
DuPont™ Tychem 6000 F CHA5 hættedragt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12613680 Shop alle DuPont produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 12613680
Brand: DuPont™ D13495156
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Tilbyder fremragende kemisk gennemtrængningsbeskyttelse til en lang række kemikalier. DuPont™ Tychem™ 6000 F hætteoveralls er lavet af et let og slidstærkt stof bestående af en proprietær barrierefilm lamineret til en kraftig Tyvek substrat.
  • Fås i grå til skønsmæssige behov
  • Elastisk ansigt, håndled, talje og ankler for optimal pasform
  • Tommelfingerløkker forhindrer ærmerne i at køre op
  • Selvklæbende hageklap til tæt forsegling af jakkesæt til ansigtsmasker
  • Selvklæbende dobbelt lynlås flap lukningssystem
  • Syede og overtapede sømme med barrieretape for beskyttelse og styrke
  • Beskytter personale mod talrige giftige industrielle organiske kemikalier, højt koncentrerede uorganiske kemikalier (selv under tryk), partikler, radioaktiv forurening, biofarer og visse kemiske krigsførelsesmidler
  • Anvendes til en bred vifte af applikationer fra kemisk spildoprensning, nødberedskab til militære og petrokemiske applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse Medium
Materiale Tychem
Farve Grå
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type Elastik
Lukketype Dobbelt lynlås med selvklæbende klap
Sømtype Sammenføjet, Tapet
Beskyttelsesklasse Kategori III, Type 3-B, 4-B, 5-B og 6-B
Modstand Kemikalier
Krave type Selvklæbende hageklap
Certificeringer/compliance (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Størrelse (metrisk) bryst 92 til 100 cm
Til brug med (applikation) Til en bred vifte af applikationer fra kemisk spildoprensning, nødberedskab til militære og petrokemiske applikationer