Description
- Fås i grå til skønsmæssige behov
- Elastisk ansigt, håndled, talje og ankler for optimal pasform
- Tommelfingerløkker forhindrer ærmerne i at køre op
- Selvklæbende hageklap til tæt forsegling af jakkesæt til ansigtsmasker
- Selvklæbende dobbelt lynlås flap lukningssystem
- Syede og overtapede sømme med barrieretape for beskyttelse og styrke
- Beskytter personale mod talrige giftige industrielle organiske kemikalier, højt koncentrerede uorganiske kemikalier (selv under tryk), partikler, radioaktiv forurening, biofarer og visse kemiske krigsførelsesmidler
- Anvendes til en bred vifte af applikationer fra kemisk spildoprensning, nødberedskab til militære og petrokemiske applikationer
Specifications
Specifications
| Produkttype | Beskyttelsesdragter med hætte |
| Størrelse | Større |
| Materiale | Tychem |
| Farve | Grå |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Hætte type | Elastik |
| Lukketype | Dobbelt lynlås med selvklæbende klap |
| Show More |