Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ 500 Xpert Hættedragt Grøn
Artikelnummer. 13456646 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
13456646 2X-stor Pakke med 100
13436646 X-Large Pakke med 100
13416646 Medium Pakke med 100
13446646 Større Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13456646 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D14936681
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8645.51 DKK
    7754.81 DKK / Pakke med 100
    Spare 890.70 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 03-03-2027
De Tyvek™ 500 Xpert Hooded Coverall er sammensat af flash-spundet HDPE, der giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort. Den 3-delte hætte giver optimal pasform til hoved og ansigt, når du drejer, mens et stort skridtområde giver bevægelsesfrihed.
  • Coverall med 3-delt hætte for optimal pasform til hoved og ansigt, når du drejer.
  • Fremragende barriere mod fine partikler og fibre ned til 1 mikron i størrelse.
  • Ergonomisk-beskyttende design.
  • Syede udvendige sømme.
  • Elastik i ansigt, håndled og ankler samt indlimet taljeelastik.
  • Stor, let gribende lynlåstrækker.
  • Robust, men alligevel let (<180 g pr. beklædningsgenstand).
  • Rigelig skridtområde for bevægelsesfrihed.
  • Ultra-lav-fnug og antistatisk behandlet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse 2X-stor
Materiale HDPE
Farve Grøn
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 3 paneler
Lukketype Lynlås
Sømtype Sammenføjet
Beskyttelsesklasse Kategori III, Type 5 og 6
Modstand Afslidning
Certificeringer/compliance (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2
Størrelse (metrisk) bryst 116 til 124 cm