Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ 500 Xpert Hættedragt Grøn
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13446646 Shop alle DuPont produkter
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 13446646
Brand: DuPont™ D14936664
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Tyvek™ 500 Xpert Hooded Coverall er sammensat af flash-spundet HDPE, der giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort. Den 3-delte hætte giver optimal pasform til hoved og ansigt, når du drejer, mens et stort skridtområde giver bevægelsesfrihed.
  • Coverall med 3-delt hætte for optimal pasform til hoved og ansigt, når du drejer.
  • Fremragende barriere mod fine partikler og fibre ned til 1 mikron i størrelse.
  • Ergonomisk-beskyttende design.
  • Syede udvendige sømme.
  • Elastik i ansigt, håndled og ankler samt indlimet taljeelastik.
  • Stor, let gribende lynlåstrækker.
  • Robust, men alligevel let (<180 g pr. beklædningsgenstand).
  • Rigelig skridtområde for bevægelsesfrihed.
  • Ultra-lav-fnug og antistatisk behandlet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse Større
Materiale HDPE
Farve Grøn
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 3 paneler
Lukketype Lynlås
Sømtype Sammenføjet
Beskyttelsesklasse Kategori III, Type 5 og 6
Modstand Afslidning
Certificeringer/compliance (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2
Størrelse (metrisk) bryst 100 til 108 cm