Få mere at vide
Jenway™ Model 4510 og Model 4520 Bordkonduktivitetsmåler
Beskrivelse
- Mål altid med den bedste opløsning med automatisk standardgenkendelse
- Kalibrer nemt med enten standardopløsning eller kendt cellekonstant
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibreringspunkter (ledningsevne) | 1413μ S, 12,88 mS, 84μ S, 10μ S, 1382 ppm TDS |
| Celle konstant | K = 1 |
| Datapunkter | Ledningsevne, TDS, Resistivitet, Salinitet, Temperatur |
| Rækkevidde (ledningsevne) | 0 til 19,99μ S/0 til 199,9μ S/0 til 1999μ S / 0 til 19,99 mS / 0 til 199,9 mS / 0 til 1999 mS / 0 til 19,99 S* (kun med cellekonstant> 5) |
| Inkluderer | Glaskonduktivitetssonde med ATC (K = 1) som angivet, elektrodeholder og GLP |
| Sprog | Engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, portugisisk |
| Sondetype | Ledningsevneprobe |
| Opløsning (ledningsevne) | 0,01μ S/0,1μ S/1μ S / 0,01 mS / 0,1 mS / 1 mS / 0,01 S |