Få mere at vide
Ansell Model 400 - AlphaTec™ 3000 Oversko Ultrasonisk Svejset og Tapet
Artikelnummer. 30690002 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Universel
Artikelnummer. Størrelse
30690002 Universel
1 options
Artikelnummer. 30690002 Leverandør Ansell Leverandørnr. Y30T400
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Holdbar, behagelig flerlags kemisk barriere.
  • Et af de letteste og mest behagelige kemikaliebeskyttende beklædningsgenstande, dette holdbare flerlags stof giver en yderst effektiv barriere mod både uorganiske kemikalier og biologiske farer.
  • Giver en stærk væske- og partikelbarriere
  • Oversko, elastisk åbning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gul
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Størrelse Universel
Vandtæt Vandafvisende middel
Produkttype Oversko