Få mere at vide
Ansell Model 213 - AlphaTec™ 3000 Forklæde
Artikelnummer. 18823036 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Universel
Artikelnummer. Størrelse
18823036 Universel
1 options
Artikelnummer. 18823036 Leverandør Ansell Leverandørnr. YE30T0021300
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Holdbar, behagelig flerlags kemisk barriere.
  • Slipslukning om livet
  • 100 cm lang bindefastgørelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Forklæde
Størrelse Universel
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Farve Gul
Engangs Begrænset brug
Lukketype Uafgjorte
Sterilitet Ikke-steril