Få mere at vide
Ansell Model 192-G01 - AlphaTec™ 3000 Ultrasonisk svejset og tapet overtræk
Shop alle Ansell produkterBeskrivelse
- Flerlags barrierestof giver pålidelig beskyttelse mod en bred vifte af kemikalier.
- Innovative sikkerhedsfunktioner, herunder dobbelt lynlåssystem, forbedrer beskyttelsen.
- Let, men holdbar for behagelig brug.
- Den klare gule høj-synlighedsfarve hjælper med at forbedre medarbejdernes sikkerhed.
- Antistatisk og testet i henhold til EN 1149-5.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beskyttelsesdragter med hætte |
| Størrelse | Medium |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
| Farve | Gul |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Uafgjorte |
| Manchet stil | Låsehandskering |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |