Beskrivelse
- Specialiseret beskyttelse: AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Model 111 leverer let kemisk resistens, beskytter mod asbest og filtrerer 99,9 % af partikler over 3 mikrometer i størrelse samt murstens- og cementstøv, lette aerosoler og tåger
- Øget åndbarhed: Denne asbestbeskyttelsesdragts luft- og vanddamppermeabilitet reducerer også brugernes udsættelse for varmestress
- Forbedret pasform og funktioner: Bærerens komfort øges af denne beskyttende heldragts optimale pasform, mens en tredelt hætte giver ekstra beskyttelse, og fingerløkker giver et sikkert greb.
- Certificerede antistatiske egenskaber: AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Model 111 testes mod EN 1149-5 antistatiske standarder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beskyttelsesdragter med hætte |
| Størrelse | 9 |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Antistatisk elektricitet SMS |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Fingerløkker, Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |