Få mere at vide
Modaline sulfate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468596
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16468596 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16468596 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1083
MedChemExpress Modaline sulfate is a MAO inhibitor, used in the treatment of depression.
Modaline sulfate is a MAO inhibitor, used in the treatment of depression.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Modaline sulfate
CAS 2856-75-9
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H17N3O4S
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (112.60 mM)
SMIL CC1=NC=CN=C1N2CCCCC2.O=S(O)(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 275.32
Formel vægt 275.32
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation