missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Modafinil, TRC

Artikelnummer. 30478900
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478900 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30478900 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM48250010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Modafinil
CAS 68693-11-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C15 H15 N O2 S
Mængde 10 mg
Synonym Modafinil, 2-[(RS)-(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide, Acetamide, 2-[(diphenylmethyl)sulfinyl]-, 2-[(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide, (±)-Modafinil, 2-(Benzhydrylsulfinyl)acetamide, 2-(Benzhydrylsulfinyl)acetamide, 2-(Diphenyl-methanesulfinyl)-acetamide, 2-Diphenylmethanesulfinylacetamide, CEP 1538, CRC 40476, CRL 40476, DEP 1538, Modaphonil, Modiodal, Provigil
InChI formel InChI=1S/C15H15NO2S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
SMIL NC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn 2-benzhydrylsulfinylacetamide
Molekylvægt (g/mol) 273.35
Formel vægt 273.0823
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.