Få mere at vide
Modafinil Sulfone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-((Diphenylmethyl)sulfonyl)acetamide |
| CAS | 118779-53-6 |
| Molekylær formel | C15 H15 N O3 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-[(Diphenylmethyl)sulfonyl]acetamide, Modafinil Imp. B (EP), Modafinil sulfone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15NO3S/c16-14(17)11-20(18,19)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17) |
| SMIL | NC(=O)CS(=O)(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-benzhydrylsulfonylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 289.3495 |
| Formel vægt | 289.0773 |