Få mere at vide
Modafinil, Mikromol™
Beskrivelse
Modafinil
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Modafinil |
| CAS | 68693-11-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Modafinil |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H15 N O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Modafinil, 2-[(RS)-(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide, 2-(Benzhydrylsulfinyl)acetamide, CEP 1538, CRC 40476, CRL 40476, DEP 1538, Modaphonil, Modiodal, Provigil, Acetamide, 2-[(diphenylmethyl)sulfinyl]-(+/-)-Modafinil |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15NO2S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17) |
| SMIL | NC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-benzhydrylsulfinylacetamide |
| Vis mere |