Få mere at vide
Modafinil, Mikromol™
Artikelnummer. 17973086
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17973086 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17973086 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0540.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Modafinil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Modafinil
CAS 68693-11-8
Analyt- eller komponentnavne Modafinil
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H15 N O2 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Modafinil, 2-[(RS)-(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide, 2-(Benzhydrylsulfinyl)acetamide, CEP 1538, CRC 40476, CRL 40476, DEP 1538, Modaphonil, Modiodal, Provigil, Acetamide, 2-[(diphenylmethyl)sulfinyl]-(+/-)-Modafinil
InChI formel InChI=1S/C15H15NO2S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
SMIL NC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn 2-benzhydrylsulfinylacetamide
Molekylvægt (g/mol) 273.35
Mængde 250 mg
Formel vægt 273.0823 g/mol