Få mere at vide
(±)-Modafinil-d10 (diphenyl-d10), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Modafinil-D10 |
| CAS | 1219804-30-4 |
| Molekylær formel | C15 D10 H5 N O2 S |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Modafinil D10 (diphenyl D10), Modafinil-d10, Acetamide, 2-[[di(phenyl-2,3,4,5,6-d5)methyl]sulfinyl]-, 2-[[Di(phenyl-2,3,4,5,6-d5)methyl]sulfinyl]acetamide, 2-[Bis(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methylsulfinyl]acetamide |
| InChI formel | InChI=1 S/C15H15NO2S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15 H,11H2,(H2,16,17)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2[2 H])S(=O)CC(=O)N)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2-[bis(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methylsulfinyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 283.4117 |
| Formel vægt | 283.1451 g/mol |
| Vis mere |