missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Modafinil-d10 Carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Modafinil-d10 Carboxylate |
| CAS | 1246819-82-8 |
| Molekylær formel | C15H4D10O3S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-[(Diphenyl-methyl)sulfinyl-d10]acetic Acid, Modafinil Acid-d10, Modafinic Acid-d10 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O3S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H,16,17)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| SMIL | [2H]C1=C(C(=C(C(=C1[2H])[2H])C(C2=C(C(=C(C(=C2[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])S(=O)CC(=O)O)[2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2-[bis(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methylsulfinyl]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.4 |
| Formel vægt | 284.1291 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?