missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Modafinil Carboxylate, TRC

Artikelnummer. 30483290
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483290 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30483290 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM48251050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Modafinil acid
CAS 63547-24-0
Molekylær formel C15 H14 O3 S
Mængde 50 mg
Synonym Acetic acid, 2-[(diphenylmethyl)sulfinyl]-, Acetic acid, [(diphenylmethyl)sulfinyl]- (9CI), 2-[(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetic acid, (Benzhydrylsulfinyl)acetic acid, (±)-Modafinic acid, CRL 40467, Modafinil acid, Modafinilic acid, [(RS)-(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetic acid, Modafinil carboxylate
InChI formel InChI=1S/C15H14O3S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H,16,17)
SMIL OC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn 2-benzhydrylsulfinylacetic acid
Molekylvægt (g/mol) 274.33
Formel vægt 274.0664
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.