Få mere at vide
Harvard Apparatus Mod 1025 Syr 25 ml Tll Terminus
Artikelnummer. 18870771
Skift visning
Tilslutningstype:
Luer-lås
Artikelnummer. Tilslutningstype
18870771 Luer-lås
1 options
Artikelnummer. 18870771 Leverandør Harvard Apparatus Leverandørnr. 721835
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3359.60 DKK
    3065.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 294.57 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Velegnet til dosering af væsker og gasser samt til højpræcisionsindstillinger med laboratorie-/analytiske instrumenter
  • 25 ml 1000-serie Gastight™ sprøjte
  • PTFE Luer Lock (TLL) afslutning
  • PTFE-tippet plunger (se venligst tilbehør 55-8000 for udtagnings-/genopfyldningsansøgninger.)
  • Brugt dosering af væsker og gasser samt i højpræcisions-, laboratorie-/analytiske instrumentmiljøer
  • Med sit volumen på 25 ml og gastætte natur kan det bruges til større volumen-præcisionsopgaver (f.eks. levering af reagens, kalibrering af pumper, instrumentpriming)
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Glas (tønde), PTFE (stempel)
Nålemåler Ingen nål inkluderet
Latex fri Ja
Engangs Genanvendelig
Volumen (metrisk) 25 mL
Tilslutningstype Luer-lås
Uddannet Ja
Sterilitet Ikke-steril