Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Moclobemide
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18792694
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18792694 10 mg
18742494 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18792694 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4395/10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Reversible MAO-A inhibitor
Reversible monoamine oxidase A (MOA-A) inhibitor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71320-77-9
Molekylær formel C13H17ClN2O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Moclobemide
Mængde 10 mg
Formel vægt 268.74
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 268.741