missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Moclobemide N-Oxide, TRC

Artikelnummer. 30465736
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30465736 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30465736 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM48100510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Moclobemide N-Oxide
CAS 64544-24-7
Molekylær formel C13 H17 Cl N2 O3
Mængde 10 mg
Synonym Benzamide, 4-chloro-N-[2-(4-oxido-4-morpholinyl)ethyl]-, Benzamide, 4-chloro-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-, N-oxide, 4-Chloro-N-[2-(4-oxido-4-morpholinyl)ethyl]benzamide, Ro 12-5637, Moclobemide N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C13H17ClN2O3/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(17)15-5-6-16(18)7-9-19-10-8-16/h1-4H,5-10H2,(H,15,17)
SMIL [O-][N+]1(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)CCOCC1
IUPAC navn 4-chloro-N-[2-(4-oxidomorpholin-4-ium-4-yl)ethyl]benzamide
Molekylvægt (g/mol) 284.74
Formel vægt 284.0928
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.