Få mere at vide
Moclobemide N-Oxide, Mikromol™
Beskrivelse
Moclobemide N-Oxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Moclobemide N-Oxide |
| CAS | 64544-24-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Moclobemide N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H17 Cl N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzamide, 4-chloro-N-[2-(4-oxido-4-morpholinyl)ethyl]-, Benzamide, 4-chloro-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-, N-oxide, 4-Chloro-N-[2-(4-oxido-4-morpholinyl)ethyl]benzamide, Ro 12-5637, Moclobemide N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17ClN2O3/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(17)15-5-6-16(18)7-9-19-10-8-16/h1-4H,5-10H2,(H,15,17) |
| SMIL | [O-][N+]1(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)CCOCC1 |
| IUPAC navn | 4-chloro-N-[2-(4-oxidomorpholin-4-ium-4-yl)ethyl]benzamide |
| Vis mere |