Få mere at vide
Moclobemide N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30049136
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049136 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049136 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0250.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Moclobemide N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Moclobemide N-Oxide
CAS 64544-24-7
Analyt- eller komponentnavne Moclobemide N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H17 Cl N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzamide, 4-chloro-N-[2-(4-oxido-4-morpholinyl)ethyl]-, Benzamide, 4-chloro-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-, N-oxide, 4-Chloro-N-[2-(4-oxido-4-morpholinyl)ethyl]benzamide, Ro 12-5637, Moclobemide N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C13H17ClN2O3/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(17)15-5-6-16(18)7-9-19-10-8-16/h1-4H,5-10H2,(H,15,17)
SMIL [O-][N+]1(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)CCOCC1
IUPAC navn 4-chloro-N-[2-(4-oxidomorpholin-4-ium-4-yl)ethyl]benzamide
Molekylvægt (g/mol) 284.74
Mængde 25 mg
Formel vægt 284.0928 g/mol