Få mere at vide
Moclobemide, Mikromol™
Artikelnummer. 17944376
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17944376 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17944376 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0250.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Moclobemide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Moclobemide
CAS 71320-77-9
Analyt- eller komponentnavne Moclobemide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H17 Cl N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Moclobemide
InChI formel InChI=1S/C13H17ClN2O2/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(17)15-5-6-16-7-9-18-10-8-16/h1-4H,5-10H2,(H,15,17)
SMIL Clc1ccc(cc1)C(=O)NCCN2CCOCC2
IUPAC navn 4-chloro-N-(2-morpholin-4-ylethyl)benzamide
Molekylvægt (g/mol) 268.74
Mængde 250 mg
Formel vægt 268.0979 g/mol