Få mere at vide
Moclobemide, Mikromol™
Beskrivelse
Moclobemide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Moclobemide |
| CAS | 71320-77-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Moclobemide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H17 Cl N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Moclobemide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17ClN2O2/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(17)15-5-6-16-7-9-18-10-8-16/h1-4H,5-10H2,(H,15,17) |
| SMIL | Clc1ccc(cc1)C(=O)NCCN2CCOCC2 |
| IUPAC navn | 4-chloro-N-(2-morpholin-4-ylethyl)benzamide |
| Vis mere |