Få mere at vide
Moclobemide, LoGiCal
Artikelnummer. 30458771
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458771 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458771 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0250.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Moclobemide
CAS 71320-77-9
Analyt- eller komponentnavne Moclobemide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H17 Cl N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Moclobemide
InChI formel InChI=1S/C13H17ClN2O2/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(17)15-5-6-16-7-9-18-10-8-16/h1-4H,5-10H2,(H,15,17)
Løsningstype Neat
SMIL Clc1ccc(cc1)C(=O)NCCN2CCOCC2
IUPAC navn 4-chloro-N-(2-morpholin-4-ylethyl)benzamide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 268.74
Mængde 10 mg
Formel vægt 268.0979 g/mol