Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Moclobemid
Artikelnummer. 17261172 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17261172 1 g
17271172 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17261172 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465800010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71320-77-9
Molekylær formel C13H17ClN2O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Moclobemid
Mængde 1 g
Smeltepunkt 135,0 °C til 138,0 °C
Formel vægt 268.74
InChI nøgle YHXISWVBGDMDLQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCCN1CCOCC1
IUPAC navn 4-chloro-N-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]benzamide
Molekylvægt (g/mol) 268.74