Få mere at vide
Moclobemide 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Beskrivelse
Moclobemide 1.0 mg/ml in Methanol
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Moclobemide |
| CAS | 71320-77-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Moclobemide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H17 Cl N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Moclobemide |
| InChI formel | InChI=1 S/C13H17ClN2O2/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(17)15-5-6-16-7-9-18-10-8-16/h1-4 H,5-10H2,(H,15,17) |
| SMIL | Clc1ccc(cc1)C(=O)NCCN2CCOCC2 |
| IUPAC navn | 4-chloro-N-(2-morpholin-4-ylethyl)benzamide |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?