Få mere at vide
Moclobemide 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30457834
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30457834 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457834 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0250.0001
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Moclobemide 1.0 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale Moclobemide
CAS 71320-77-9
Analyt- eller komponentnavne Moclobemide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H17 Cl N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Moclobemide
InChI formel InChI=1 S/C13H17ClN2O2/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(17)15-5-6-16-7-9-18-10-8-16/h1-4 H,5-10H2,(H,15,17)
SMIL Clc1ccc(cc1)C(=O)NCCN2CCOCC2
IUPAC navn 4-chloro-N-(2-morpholin-4-ylethyl)benzamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 268.74
Mængde 1 ml
Formel vægt 268.0979 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.