Få mere at vide
Gibco™ Mock (G) SLC-transporterceller
Artikelnummer. 17166622
Mængde:
8 –10M celler
Artikelnummer. 17166622
Brand: Gibco™ GM1101G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug som en negativ kontrol i eksperimenter med TRANSiPORT solute carrier (SLC) transportør-overudtrykkende HEK293-celler
  • Disse celler er beregnet til brug som en negativ kontrol i eksperimenter, der anvender TRANSiPORT solute carrier (SLC) transporter-overudtrykkende HEK293-celler.
  • Disse falske celler overudtrykker ikke SLC-transportproteinet og kan derfor bruges til at bestemme niveauer af endogen transportaktivitet såvel som ikke-specifik binding af forbindelser, der testes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i flydende nitrogendampfase.
Cellelinje 293 (HEK)
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Arter ADN
Produkttype SLC Transporter Cell
Mængde 8 –10M celler