Få mere at vide
Mocetinostat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mocetinostat |
| CAS | 726169-73-9 |
| Molekylær formel | C23 H20 N6 O |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H20N6O/c24-19-5-1-2-6-21(19)28-22(30)17-9-7-16(8-10-17)14-27-23-26-13-11-20(29-23)18-4-3-12-25-15-18/h1-13,15H,14,24H2,(H,28,30)(H,26,27,29) |
| SMIL | Nc1ccccc1NC(=O)c2ccc(CNc3nccc(n3)c4cccnc4)cc2 |
| IUPAC navn | N-(2-aminophenyl)-4-[[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]methyl]benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 396.44 |
| Formel vægt | 396.1699 |