Få mere at vide
Memmert™ MobileALERT For op til 4 alarmmeddelelser
Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
ICO105
ICO150
ICO240
ICO50
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Tilbehør
- Meddelelse pr SMS , temperatur og CO2 alarm standard
- Yderligere fugtalarm, når udstyret med option K7
- O2-alarm, når udstyret med option T6
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Temperatur og luftfugtighed, op til 4 alarmer |
| Til brug med (udstyr) | ICO50 |