Få mere at vide
Memmert™ MobileALERT
Artikelnummer. p-7220896 Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
ICO105
ICO150
ICO240
ICO50
IPP1060eco
IPP110eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Artikelnummer. 17100025
Brand: Memmert™ ICO50C3
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Meddelelse pr SMS med mulighed for gratis kontaktfejl
  • Kræver option H6
  • Meddelelse pr SMS i tilfælde af fejl eller alarm på enheden
Tekniske data
Oversigt Kræver option H6
Til brug med (udstyr) ICO50