Få mere at vide
EKASTU Safety Mobilt vægskab til masker
Beskrivelse
- Vægmontering
- Kan fjernes til transport
- Stød- og slagbestandig
- Gennemsigtig dør og 2 indsatte hylder
- Indeholder 1 helmaske eller 3 halvmasker, hver med filter
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mobilt vægskab til masker |
| Farve | Grøn |
| Mængde | 1 hv. |
| Dimensioner (L x B x H) | 33 x 15 x 42 cm |
| Vægt (metrisk) | Ca. 1,6 kg |