Få mere at vide
Miele Professional™ Mobil enhed
Shop alle Miele produkter
:
Dimensioner (D x B x H): 352 x 558 x 55 mm
Beskrivelse
Holderamme til indsatser
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Farve | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Vaske-desinfektorer med stor kapacitet, laboratorium |
| Dybde (metrisk) | 352 mm |
| Højde (metrisk) | 55 mm |
| Bredde (metrisk) | 558 mm |