Få mere at vide
Miele Professional™ Mobil enhed
Artikelnummer. 15460555 Shop alle Miele produkter
Skift visning
:
Dimensioner (D x BXH): 790 x 619 x 421 mm
Artikelnummer.
15460555 Dimensioner (D x BXH): 790 x 619 x 421 mm
1 options
Artikelnummer. 15460555 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 4812530
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mobil enhed E 941 til moduler i 2 niveauer
  • Den mobile enhed kan også bruges uden det øverste niveau
  • Magnetstrimmel til automatisk genkendelse af mobilenheder
  • Nedre niveau udstyret med i alt 115 dyser med clips
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Farve Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Vaske-desinfektorer med stor kapacitet, laboratorium
Dybde (metrisk) 790 mm
Højde (metrisk) 421 mm
Bredde (metrisk) 619 mm