Få mere at vide
Miele Professional™ Mobil enhed
Shop alle Miele produkter
:
Dimensioner (D x BXH): 790 x 640 x 565 mm
Beskrivelse
- Den mobile enhed kan også bruges uden det øverste niveau
- Magnetstrimmel til automatisk genkendelse af mobilenheder
- Nedre niveau udstyret med i alt 115 dyser med clips
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål, plast |
| Produkttype | Mobil enhed til mesh bakker |
| Farve | Rustfrit stål, sort |
| Holder | 115 Smalhalsede glasvarer |
| Til brug med (udstyr) | Vaske-desinfektionsmaskiner, laboratorium |
| Dybde (metrisk) | 790 mm |
| Højde (metrisk) | 565 mm |
| Bredde (metrisk) | 640 mm |