Få mere at vide
Miele Professional™ Mobil enhed
Shop alle Miele produkter
:
kapacitet: 15 DIN mesh bakker; model: niveauer
Beskrivelse
- Belastningskapacitet: 15 DIN mesh bakker
- Læsseområderne for de enkelte niveauer er forskellige
- Magnetstrimmel til genkendelse af mobil enhed (inkl. magneter ML)
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Produkttype | Mobil enhed til mesh bakker |
| Farve | Rustfrit stål |
| Holder | 15 DIN-netbakker10 SPRI-netbakker |
| Til brug med (udstyr) | Vaske-desinfektionsmaskiner, laboratorium |
| Dybde (metrisk) | 790 mm |
| Højde (metrisk) | 605 mm |
| Bredde (metrisk) | 640 mm |