Få mere at vide
Miele Professional™ Mobil enhed
Shop alle Miele produkter
:
Dimensioner (D x BXH): 496 x 492 x 168 mm
Beskrivelse
- 104 dyser til centrifugerør, flasker, reagensglas mv.
- 104 dyser 2,5 x 110 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål, plast |
| Produkttype | Indsats/modul til reagensglas |
| Farve | Rustfrit stål, sort |
| Holder | 104 Reagensglas |
| Til brug med (udstyr) | Vaske-desinfektionsmaskiner, laboratorium |
| Dybde (metrisk) | 496 mm |
| Højde (metrisk) | 168 mm |
| Bredde (metrisk) | 492 mm |