Få mere at vide
Miele Professional™ Mobil enhed
Shop alle Miele produkter
:
Dimensioner (D x BXH): 496 x 492 x 288 mm
Beskrivelse
- Velegnet til 104 pipetter op til 540 mm
- Holderumsrum størrelse 16 x 16 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål, plast |
| Produkttype | Indsats/modul til pipetter |
| Farve | Rustfrit stål, sort |
| Holder | 104 pipetter |
| Til brug med (udstyr) | Vaske-desinfektionsmaskiner, laboratorium |
| Dybde (metrisk) | 496 mm |
| Højde (metrisk) | 288 mm |
| Bredde (metrisk) | 492 mm |