Få mere at vide
Miele Professional™ Mobil enhed
Shop alle Miele produkter
:
Dimensioner (D x BXH): 600 x 530 x 580 mm
Beskrivelse
- Afhængig af størrelsen på vasketøjet kan der bruges op til 3 moduler
- Tilkobling af den mobile enhed til vand- og tørreluftforsyningen
- Den lodrette frigang for de enkelte niveauer er forskellig
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Farve | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Vaske-desinfektionsmaskiner, laboratorium |
| Dybde (metrisk) | 600 mm |
| Højde (metrisk) | 680 mm |
| Bredde (metrisk) | 530 mm |