Få mere at vide
BUCHI Mobil Trolley til L-250
Artikelnummer. 18884161 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4,5 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
18884161 4,5 l
1 options
Artikelnummer. 18884161 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 11080440
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Med det praktiske trolleytilbehør kan du nemt flytte og placere Lyovapor™ lige ved siden af enhver laboratoriebænk, hvilket sikrer nem opsætning og mobilitet.
  • Specielt designet til Lyovapor™ L-250
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Frysetørrer til bord
Kapacitet (metrisk) 4,5 l
Antal hylder 0
Temperaturområde (metrisk) Omgivende til -105 °C
Materiale Pulverlakeret stål
Stiktype Nordamerika
Spænding 220/240 V