Få mere at vide
Eppendorf™ Mobile borde
Shop alle Eppendorf produkter
Type:
Høj udgave
Lav udgave
Beskrivelse
- Passer i ethvert tomt gulvareal
- Fås i to forskellige højdemuligheder
- Ideel til udskiftning af en gulvstående centrifuge
- Klar til brug - ingen montering nødvendig
- Mål (B x D x H): ca. 75 x 70 x 58,5 cm
- Til brug med centrifuger 5804/5804 R, 5810/5810 R, 5910 R og 5920 R
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Lav udgave |
| Til brug med (udstyr) | Centrifuge 5804/5804 R, 5810/5810 R, 5910 R, 5920 R |
| Længde (metrisk) | 70 cm |
| Højde (metrisk) | 42 cm |
| Bredde (metrisk) | 75 cm |
| Inkluderer | Kraftige transporthjul og bremser |