Få mere at vide
Eppendorf™ Mobile borde
Artikelnummer. 16503661
Skift visning
Produkttype:
Høj version
Lav version
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype
16503661 Lav version
16513661 Høj version
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16503661 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5921000010
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
På lager
Eppendorf™ Mobile borde ideel til ergonomisk udskiftning af gulvstående centrifuger
  • Passer i ethvert tomt gulvareal
  • Fås i to forskellige højdemuligheder
  • Ideel til udskiftning af en gulvstående centrifuge
  • Klar til brug - ingen montering nødvendig
  • Mål (B x D x H): ca. 75 x 70 x 58,5 cm
  • Til brug med centrifuger 5804/5804 R, 5810/5810 R, 5910 R og 5920 R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Centrifuge 5804/5804 R, 5810/5810 R, 5910 R, 5920 R
Længde (metrisk) 70 cm
Højde (metrisk) 39 cm
Bredde (metrisk) 75 cm
Inkluderer Kraftige transporthjul og bremser
Produkttype Lav version