Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Mobil Stand Wiper Dispenser
Artikelnummer. 11758198 Shop alle Kimberly-Clark Professional produkter
Skift visning
Montering:
Fritstående
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Montering Pakningsstørrelse
11758198 Fritstående Hver
1 options
Artikelnummer. 11758198 Leverandør Kimberly-Clark Professional™ Leverandørnr. 6155
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1500.00 DKK
    736.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 763.48 DKK
    50% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Blå dispenser i stålrør kan rulles rundt som en fritstående enhed. Mobile Stand Wiper Dispenser er kompatibel med et stort udvalg af håndklæderuller.
  • Blå dispenser i stålrør til store viskerruller
  • Kan bruges som vægmonteret dispenser eller som mobil, fritstående enhed.
  • Affaldsspand monteret for nem bortskaffelse af affald
  • Stoppedal tilgængelig for sikkerhed
  • Sælges som enkelt dispenser
  • Mål (L x B x H): 109 x 50 x 74 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mobil Stand Wiper Dispenser
Farve Blå
Dimensioner (L x B x H) 109 x 50 x 74 cm
Længde (engelsk) 42,9 tommer.
Længde (metrisk) 109 cm
Bredde (engelsk) 19,7 tommer
Bredde (metrisk) 50 cm
Højde (engelsk) 29,1 tommer
Højde (metrisk) 74 cm
Holder Servietter
Materiale Stål
Montering Fritstående
Antal rum 1
Produkt stil Bagpålæsning
Til brug med (udstyr) Store ruller papirhåndklæder
Mængde 1 stk.